Learn More
IKA™ Accesorio de tubo de ensayo para agitador de plataforma IKA
Código de producto. 10728971 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
10728971 Tubos cada uno
10490243 - cada uno
10130921 Tubos cada uno
3 options
Código de producto. 10728971
Marca: IKA™ L001840
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio con arreglo personalizado para sujetar las gafas de reactivo en un agitador de plataforma.
Accesorio con matriz personalizada para sujetar los frascos de reactivo en un agitador de plataforma.
  • Requiere accesorio universal VG 3,3
  • Facilita el Vortexing multitubo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Tubos
Tamaño del tubo 10 mm
Tipo de producto Conexión del adaptador del tubo de ensayo
Descripción Conexión del adaptador del tubo de ensayo
Modelo Modelo MS 1.31
Para utilizar con (equipo) Accesorio universal, agitador
N.º de posiciones 14