Descripción
Accesorio con matriz personalizada para sujetar los frascos de reactivo en un agitador de plataforma.
- Requiere accesorio universal VG 3,3
- Facilita el Vortexing multitubo
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos |
| Tamaño del tubo | 12 mm |
| Tipo de producto | Conexión del adaptador del tubo de ensayo |
| Descripción | Conexión del adaptador del tubo de ensayo |
| Modelo | Modelo MS 1.32 |
| Para utilizar con (equipo) | Accesorio universal, agitador |
| N.º de posiciones | 6 |