Learn More
Retsch™ Tamices de ensayo con micromallas
Código de producto. 15690379 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
15690379 355 μm cada uno
15654168 20 μm cada uno
15655637 25 μm cada uno
15665637 32 μm cada uno
15675637 36 μm cada uno
15600379 38 μm cada uno
15500171 40 μm cada uno
15685637 45 μm cada uno
15590161 50 μm cada uno
15610379 53 μm cada uno
15674188 56 μm cada uno
15665515 63 μm cada uno
15510171 71 μm cada uno
15613077 75 μm cada uno
15640864 80 μm cada uno
15695637 90 μm cada uno
15580161 100 μm cada uno
15575860 106 μm cada uno
15620379 112 μm cada uno
15630379 125 μm cada uno
15605647 150 μm cada uno
15590171 160 μm cada uno
15640379 180 μm cada uno
15530171 200 μm cada uno
15650379 212 μm cada uno
15660379 224 μm cada uno
15550171 250 μm cada uno
15670379 280 μm cada uno
15680379 300 μm cada uno
15560171 315 μm cada uno
15600389 425 μm cada uno
15610389 450 μm cada uno
15580171 500 μm cada uno
15620389 560 μm cada uno
15630389 600 μm cada uno
15578841 630 μm cada uno
15588841 800 μm cada uno
15640389 850 μm cada uno
15650389 900 μm cada uno
39 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15690379
Brand: Retsch™ 60.131.000355
Only null left
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Los tamices de ensayo Retsch™ constan de un bastidor de acero inoxidable sólido muy estable, que ayuda a obtener unos resultados de tamizado fiables.
  • La tecnología de alta calidad de las juntas garantiza que la malla de alambre se mantenga tenso
  • El bastidor de una sola pieza y las juntas sin costuras de la malla evitan la contaminación cruzada
  • La estructura del bastidor de acero inoxidable se mantiene estable
  • Gran resistencia a la corrosión y fácil limpieza gracias a acero inoxidable de alta aleación
  • Producto de excelente calidad comprobada en inspecciones ópticas exhaustivas
  • Máxima estabilidad y óptimo sellado cuando se utiliza en depósitos con pilas de tamices gracias a la junta tórica que se coloca en el hueco diseñado para este propósito
  • Etiquetado claro y preciso de los tamices con trazabilidad total, basado en el grabado a láser individualizado
Tekniske data
Tamaño de poro 355 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad DIN ISO 3310-1
Material Acero inoxidable
Incluye Certificado de calibración
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro exterior (imperial) 200 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.