Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Retsch™ Tamices de ensayo con micromallas
Retsch™ Tamices de ensayo con micromallas
Código de producto. 15550171 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 15550171 | 250 μm | cada uno |
| 15654168 | 20 μm | cada uno |
| 15655637 | 25 μm | cada uno |
| 15665637 | 32 μm | cada uno |
| 15675637 | 36 μm | cada uno |
| 15600379 | 38 μm | cada uno |
| 15500171 | 40 μm | cada uno |
| 15685637 | 45 μm | cada uno |
| 15590161 | 50 μm | cada uno |
| 15610379 | 53 μm | cada uno |
| 15674188 | 56 μm | cada uno |
| 15665515 | 63 μm | cada uno |
| 15510171 | 71 μm | cada uno |
| 15613077 | 75 μm | cada uno |
| 15640864 | 80 μm | cada uno |
| 15695637 | 90 μm | cada uno |
| 15580161 | 100 μm | cada uno |
| 15575860 | 106 μm | cada uno |
| 15620379 | 112 μm | cada uno |
| 15630379 | 125 μm | cada uno |
| 15605647 | 150 μm | cada uno |
| 15590171 | 160 μm | cada uno |
| 15640379 | 180 μm | cada uno |
| 15530171 | 200 μm | cada uno |
| 15650379 | 212 μm | cada uno |
| 15660379 | 224 μm | cada uno |
| 15670379 | 280 μm | cada uno |
| 15680379 | 300 μm | cada uno |
| 15560171 | 315 μm | cada uno |
| 15690379 | 355 μm | cada uno |
| 15600389 | 425 μm | cada uno |
| 15610389 | 450 μm | cada uno |
| 15580171 | 500 μm | cada uno |
| 15620389 | 560 μm | cada uno |
| 15630389 | 600 μm | cada uno |
| 15578841 | 630 μm | cada uno |
| 15588841 | 800 μm | cada uno |
| 15640389 | 850 μm | cada uno |
| 15650389 | 900 μm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15550171
Marca: Retsch™ 60.131.000250
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La tecnología de alta calidad de las juntas garantiza que la malla de alambre se mantenga tenso
- El bastidor de una sola pieza y las juntas sin costuras de la malla evitan la contaminación cruzada
- La estructura del bastidor de acero inoxidable se mantiene estable
- Gran resistencia a la corrosión y fácil limpieza gracias a acero inoxidable de alta aleación
- Producto de excelente calidad comprobada en inspecciones ópticas exhaustivas
- Máxima estabilidad y óptimo sellado cuando se utiliza en depósitos con pilas de tamices gracias a la junta tórica que se coloca en el hueco diseñado para este propósito
- Etiquetado claro y preciso de los tamices con trazabilidad total, basado en el grabado a láser individualizado
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 250 μm |
| Certificaciones/conformidad | DIN ISO 3310-1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Certificado de calibración |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200 mm |