Learn More
Retsch™ Tamices de ensayo con malla de 11,20 a 112,00 mm
Código de producto. p-7161049 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
11,20 mm
12,50 mm
13,20 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
19,00 mm
20,00 mm
22,40 mm
25,00 mm
26,50 mm
28,00 mm
31,50 mm
35,50 mm
37,50 mm
40,00 mm
45,00 mm
63,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
90,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15600409
Marca: Retsch™ 60.131.011200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retsch™ Test Sieves consist of a solid Stainless Steel sieve frame with high stability, resulting in reliable sieving results.
  • La tecnología de alta calidad de las juntas garantiza que la malla de alambre se mantenga tenso
  • El bastidor de una sola pieza y las juntas sin costuras de la malla evitan la contaminación cruzada
  • La estructura del bastidor de acero inoxidable se mantiene estable
  • Gran resistencia a la corrosión y fácil limpieza gracias a acero inoxidable de alta aleación
  • Producto de excelente calidad comprobada en inspecciones ópticas exhaustivas
  • Máxima estabilidad y óptimo sellado cuando se utiliza en depósitos con pilas de tamices gracias a la junta tórica que se coloca en el hueco diseñado para este propósito
  • Etiquetado claro y preciso de los tamices con trazabilidad total, basado en el grabado a láser individualizado
Especificaciones
Tamaño de poro 11,20 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad DIN ISO 3310-1
Material Acero inoxidable
Incluye Certificado de calibración
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro exterior (imperial) 200 mm