Learn More
Retsch™ Tamices de ensayo con malla de 11,20 a 112,00 mm
Código de producto. 15630419 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
11,20 mm
12,50 mm
13,20 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
19,00 mm
20,00 mm
22,40 mm
25,00 mm
26,50 mm
28,00 mm
31,50 mm
35,50 mm
37,50 mm
40,00 mm
45,00 mm
63,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
90,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
15630419 35,50 mm cada uno
15600409 11,20 mm cada uno
15610409 12,50 mm cada uno
15620409 13,20 mm cada uno
15630409 14,00 mm cada uno
15640409 16,00 mm cada uno
15650409 18,00 mm cada uno
15660409 19,00 mm cada uno
15670409 20,00 mm cada uno
15680409 22,40 mm cada uno
15690409 25,00 mm cada uno
15600419 26,50 mm cada uno
15610419 28,00 mm cada uno
15620419 31,50 mm cada uno
15640419 37,50 mm cada uno
15650419 40,00 mm cada uno
15660419 45,00 mm cada uno
15670419 63,00 mm cada uno
15680419 75,00 mm cada uno
15690419 80,00 mm cada uno
15600429 90,00 mm cada uno
15610429 100,00 mm cada uno
15620429 112,00 mm cada uno
23 options
Código de producto. 15630419
Marca: Retsch™ 60.131.035500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retsch™ Test Sieves consist of a solid Stainless Steel sieve frame with high stability, resulting in reliable sieving results.
  • La tecnología de alta calidad de las juntas garantiza que la malla de alambre se mantenga tenso
  • El bastidor de una sola pieza y las juntas sin costuras de la malla evitan la contaminación cruzada
  • La estructura del bastidor de acero inoxidable se mantiene estable
  • Gran resistencia a la corrosión y fácil limpieza gracias a acero inoxidable de alta aleación
  • Producto de excelente calidad comprobada en inspecciones ópticas exhaustivas
  • Máxima estabilidad y óptimo sellado cuando se utiliza en depósitos con pilas de tamices gracias a la junta tórica que se coloca en el hueco diseñado para este propósito
  • Etiquetado claro y preciso de los tamices con trazabilidad total, basado en el grabado a láser individualizado
Especificaciones
Tamaño de poro 35,50 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad DIN ISO 3310-1
Material Acero inoxidable
Incluye Certificado de calibración
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro exterior (imperial) 200 mm