Learn More
Retsch™ Tamices de ensayo con malla de 11,20 a 112,00 mm
Código de producto. 15600419 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
11,20 mm
12,50 mm
13,20 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
19,00 mm
20,00 mm
22,40 mm
25,00 mm
26,50 mm
28,00 mm
31,50 mm
35,50 mm
37,50 mm
40,00 mm
45,00 mm
63,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
90,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
Dimensione della confezione:
cada uno
Codice prodotto. Tamaño de poro unitSize
15600419 26,50 mm cada uno
15600409 11,20 mm cada uno
15610409 12,50 mm cada uno
15620409 13,20 mm cada uno
15630409 14,00 mm cada uno
15640409 16,00 mm cada uno
15650409 18,00 mm cada uno
15660409 19,00 mm cada uno
15670409 20,00 mm cada uno
15680409 22,40 mm cada uno
15690409 25,00 mm cada uno
15610419 28,00 mm cada uno
15620419 31,50 mm cada uno
15630419 35,50 mm cada uno
15640419 37,50 mm cada uno
15650419 40,00 mm cada uno
15660419 45,00 mm cada uno
15670419 63,00 mm cada uno
15680419 75,00 mm cada uno
15690419 80,00 mm cada uno
15600429 90,00 mm cada uno
15610429 100,00 mm cada uno
15620429 112,00 mm cada uno
23 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15600419
Marca: Retsch™ 60.131.026500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Retsch™ Test Sieves consist of a solid Stainless Steel sieve frame with high stability, resulting in reliable sieving results.
  • La tecnología de alta calidad de las juntas garantiza que la malla de alambre se mantenga tenso
  • El bastidor de una sola pieza y las juntas sin costuras de la malla evitan la contaminación cruzada
  • La estructura del bastidor de acero inoxidable se mantiene estable
  • Gran resistencia a la corrosión y fácil limpieza gracias a acero inoxidable de alta aleación
  • Producto de excelente calidad comprobada en inspecciones ópticas exhaustivas
  • Máxima estabilidad y óptimo sellado cuando se utiliza en depósitos con pilas de tamices gracias a la junta tórica que se coloca en el hueco diseñado para este propósito
  • Etiquetado claro y preciso de los tamices con trazabilidad total, basado en el grabado a láser individualizado
Specifica
Tamaño de poro 26,50 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad DIN ISO 3310-1
Material Acero inoxidable
Incluye Certificado de calibración
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro exterior (imperial) 200 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.