Learn More
Retsch™ Test Sieves with 1.00 to 10.00 mm Mesh Size
Código de producto. p-7161048 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1,00 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,40 mm
1,60 mm
1,70 mm
1,80 mm
2,00 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,50 mm
2,80 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4,00 mm
4,50 mm
4,75 mm
5,00 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
8,00 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
15598841 1,00 mm cada uno
15660389 1,12 mm cada uno
15670389 1,18 mm cada uno
15680389 1,25 mm cada uno
15508851 1,40 mm cada uno
15518851 1,60 mm cada uno
15690389 1,70 mm cada uno
15600399 1,80 mm cada uno
15520171 2,00 mm cada uno
15610399 2,24 mm cada uno
15620399 2,36 mm cada uno
15538851 2,50 mm cada uno
15548851 2,80 mm cada uno
15558851 3,15 mm cada uno
15630399 3,35 mm cada uno
15640399 3,55 mm cada uno
15570171 4,00 mm cada uno
15650399 4,50 mm cada uno
15568851 4,75 mm cada uno
15540171 5,00 mm cada uno
15660399 5,60 mm cada uno
15578851 6,30 mm cada uno
15670399 6,70 mm cada uno
15598851 8,00 mm cada uno
15680399 9,00 mm cada uno
15690399 9,50 mm cada uno
15528851 10,00 mm cada uno
27 options
Código de producto. 15598841
Marca: Retsch™ 60.131.001000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tamices de ensayo Retsch™ constan de un bastidor de acero inoxidable sólido muy estable, que ayuda a obtener unos resultados de tamizado fiables.
  • La tecnología de alta calidad de las juntas garantiza que la malla de alambre se mantenga tenso
  • El bastidor de una sola pieza y las juntas sin costuras de la malla evitan la contaminación cruzada
  • La estructura del bastidor de acero inoxidable se mantiene estable
  • Gran resistencia a la corrosión y fácil limpieza gracias a acero inoxidable de alta aleación
  • Producto de excelente calidad comprobada en inspecciones ópticas exhaustivas
  • Máxima estabilidad y óptimo sellado cuando se utiliza en depósitos con pilas de tamices gracias a la junta tórica que se coloca en el hueco diseñado para este propósito
  • Etiquetado claro y preciso de los tamices con trazabilidad total, basado en el grabado a láser individualizado
Especificaciones
Tamaño de poro 1,00 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad DIN ISO 3310-1
Material Acero inoxidable
Incluye Certificado de calibración
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro exterior (imperial) 200 mm