Learn More
Hanna Instruments™ Reactivo de cloro total
Código de producto. 11817863
Change view
Click to view available options
temp:
De 0 a 0,35 mg/l
De 0 a 15 mg/l
De 0 a 1 mg/l
De 0 a 2,5 mg/l
De 0 a 5 mg/l
Tamaño de la unidad:
100 PCS
100 PCS
100 g
paquete de 100
Código de producto. temp unitSize
11817863 De 0 a 2,5 mg/l 100 PCS
11867843 De 0 a 0,35 mg/l 100 PCS
11807863 De 0 a 1 mg/l paquete de 100
11837863 De 0 a 5 mg/l 100 g
11827863 De 0 a 15 mg/l 100 PCS
5 options
Código de producto. 11817863
Marca: Hanna Instruments™ HI9371301
Reactivos de alta calidad preparados con productos químicos de alta pureza que se han medido previamente, lo que permite a los usuarios conseguir mediciones colorímetricas rápidas y precisas.
  • Reactivos para la determinación colorimétrica de nitrito
  • Hay suficientes reactivos para 100 pruebas con las que se pueden utilizar un fotómetro portátil o de sobremesa compatible
  • Reactivos prefabricados para facilitar su uso
  • Preparado con productos químicos de alta pureza
  • Se han marcado con la fecha de caducidad y el número de lote para garantizar la trazabilidad
  • Reactivos de alta calidad que se han medido previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorímetricas rápidas y exactas
Especificaciones
Cantidad 100/paq.
temp De 0 a 2,5 mg/l
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PHOSPHATE LOW RANGE REAGENT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium disulphate, potassium antimonyl tartrate