Learn More
Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests
Descripción
Provides a self-contained package for mixing and measurement. Hach™ Test 'N Tube (TNT) Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests include 16mm capped tubes and all necessary reagents in one convenient package for reliable results and easy handling.
Los productos de Test 'N Tube permiten realizar pruebas prácticas con ampollas y reactivos premedidos listos para usar, todo ello en un práctico paquete. Disponible para la determinación de varios parámetros.
- Test 'N Tube: Los viales de 16 mm con tapón proporcionan un paquete seguro y autónomo para la mezcla y la medición
- Sobres de polvo: Paquetes de una sola dosis de reactivo en polvo premedidos
- Frascos cuentagotas: Para añadir reactivos líquidos fácilmente
- Reactivos dosificados con precisión y test de cubetas para facilitar la planificación y control de inventario
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Test de cubetas para determinación colorimétrica |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de nitrógeno y amoníaco |
| Para utilizar con (equipo) | Hach DR900 |
| Incluye | Tubos de test de cubetas, reactivo diluyente AmVer, sobres de polvo de amonio salicilato, sobres de polvo de amonio cianurato |
| Nº de pruebas | Hasta 50 (dependiendo de los espacios en blanco) |
| Cantidad | 1 kit |
| temp | De 0,4 a 50,0 mg/l de NH3-N |
| Suficiente para | Intervalo alto |
| Método de prueba | Salicilato AmVer |
| Tipo | Test 'N Tube |