Learn More
TESPA1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30146527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30146527 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30146527 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP281842CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
TESPA1 Polyclonal antibody specifically detects TESPA1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TESPA1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen hypothetical protein LOC9840, KIAA0748
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TESPA1 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of human TESPA1. The immunogen is located within amino acids 20 - 70 of TESPA1. Amino Acid Squence: LQDVPDPEPSSLDDVFQE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9840
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG