missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TESK1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. p-7240815
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17792944 20 μL 20 microlitros
17782944 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17792944

Marca: Invitrogen™ PA5121551

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TESK1 serine/threonine kinase or testis-specific kinase 1 contains an N-terminal protein kinase domain and a C-terminal proline-rich domain which is most closely related to those of the LIM motif-containing protein kinases (LIMKs). TESK1 protein can phosphorylate myelin basic protein and histone in vitro and plays an important role during and after the meiotic phase of spermatogenesis. TESK1 is mainly expressed in testicular germ cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TESK1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica TESK1
N.º de referencia del gen O70146, Q15569, Q63572
Alias de gen AI326901; dual specificity testis-specific protein kinase 1; Tesk1; Testicular protein kinase 1; testis specific protein kinase 1; testis-specific kinase 1
Símbolos de los genes TESK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Phe57-Ile314 (Accession Q15569), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21754, 29460, 7016
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.