missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TES-991, MedChemExpress

Código de producto. 16463186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463186 25 mg 25 miligramos
16494658 10 mg 10 miligramos
16485496 100 mg 100 miligramos
16467377 5 mg 5 miligramos
16400957 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463186

Marca: Medchem Express HY112619

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TES-991 is a potent and selective human α‐Amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde Decarboxylase (ACMSD) inhibitor, with an IC50 of 3 nM.

TES-991 is a potent and selective human α‐Amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde Decarboxylase (ACMSD) inhibitor, with an IC50 of 3 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TES-991
Forma física Solid
CAS 1883602-20-7
Color Amarillo claro
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H11N7OS2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (158.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C2=CC=CS2)NC(SCC3=CC=CC(C4=NN=NN4)=C3)=NC1=O
Peso molecular (g/mol) 393.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.45
Porcentaje de pureza 98.76%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.