Learn More
Thermo Scientific Chemicals TES, 99+ %, para bioquímica
Código de producto. p-3756465 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10358200 25 g Frasco de vidrio 25 g
10147753 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10358200
Marca: Thermo Scientific Chemicals 207510250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7365-44-8 | C6H15NO6S | 229.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-44-8
Fórmula molecular C6H15NO6S
Peso molecular (g/mol) 229.247
Número MDL MFCD00007532
Clave InChI JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-ethanesulfonic acid
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
Nombre IUPAC 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]ácido etanesulfónico
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Absorbancia (0.1M aq. soln.), (0.1M aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material TES
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.)
Nombre de nota For biochemistry
Punto de fusión 223.0°C to 225.0°C
Color Blanco
pH 4 to 8 (0.1M soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% max.
Fórmula lineal (HOCH2)3CNHCH2CH2SO3H
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 9319
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.25
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica