Learn More
TES, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11454847 10 g 10 g
11464847 50 g 50 g
11474847 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11454847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21819.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7365-44-8 | C6H15NO6S | 229.247 g/mol
TES plays an important role in production of pH buffers for a biological system. It is used to make zwitterionic buffer solutions in the pH range 6.8-8.2. It is used in molecular biology, diagnosis, cell culture, pharmacy, agrochemical and pharmaceuticals. It is also used in the study of succinate oxidation and one of the components of test yolk buffer medium used in refrigeration of semen and transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El TES desempeña una importante función en la producción de tampones de pH para sistemas biológicos. Se utiliza para fabricar soluciones tampón de zwitterión en el intervalo de pH de 6,8 a 8,2. Se aplica en biología molecular, diagnóstico, cultivo celular, farmacia, productos agroquímicos y productos farmacéuticos. También se emplea en el estudio de oxidación de succinato y es uno de los componentes del medio tampón de yema de ensayo utilizado en la refrigeración de semen y el transporte.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-44-8
Fórmula molecular C6H15NO6S
Peso molecular (g/mol) 229.247
Número MDL MFCD00007532
Clave InChI JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tes, n-tris hydroxymethyl methyl-2-aminoethanesulfonic acid, tes buffer, tes free acid, ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino, 2-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl amino ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-ethanesulfonic acid, tris hydroxymethyl methyl-2-aminomethane sulfonic acid, 2-tris hydroxymethyl methylamino ethane-1-sulphonic acid, n-tri hydroxymethyl methyltaurine
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
Nombre IUPAC 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]ácido etanesulfónico
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TES
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Olor Odorless
Fórmula lineal (HOCH2)3CNHCH2CH2SO3H
Cantidad 10 g
Beilstein 1957061
Índice Merck 14,9176
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.25
Porcentaje de pureza 99%