Learn More
TES-1025, MedChemExpress
Código de producto. p-200101542
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16495316 100 mg 100 miligramos
16484428 10 mg 10 miligramos
16483076 25 mg 25 miligramos
16430747 50 mg 50 miligramos
16417157 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16495316
Marca: Medchem Express HY111365
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TES-1025
CAS 1883602-21-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13N3O3S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (260.80 mM; Need warming)
SMILES O=C1C(C#N)=C(C2=CC=CS2)N=C(SCC3=CC=CC(CC(O)=O)=C3)N1
Peso molecular (g/mol) 383.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.44
Porcentaje de pureza 95.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism