Learn More
TES-1025, MedChemExpress
Código de producto. 16430747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16430747 50 mg 50 miligramos
16495316 100 mg 100 miligramos
16484428 10 mg 10 miligramos
16483076 25 mg 25 miligramos
16417157 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16430747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111365
MedChemExpress TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TES-1025
CAS 1883602-21-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13N3O3S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (260.80 mM; Need warming)
SMILES O=C1C(C#N)=C(C2=CC=CS2)N=C(SCC3=CC=CC(CC(O)=O)=C3)N1
Peso molecular (g/mol) 383.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.44
Porcentaje de pureza 95.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism