Learn More
TES, solución tampón de 0,2 M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7042255
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
15424379 100 mL 100 ml
15434379 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15424379
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61889.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
TES, solución tampón de 0,2 M, es un tampón adecuado para el crecimiento de células epidérmicas en un pH de 7,4 a 7,9, y también es útil para el estudio de la oxidación succinada. También se utiliza ampliamente como tampón en aplicaciones biológicas.
Solubilidad
Soluble en agua (350 g/l) a 20 °C, y metanol (turbidez muy débil).
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70331-82-7
Fórmula molecular C6H14NNaO6S
Peso molecular (g/mol) 251.23
Número MDL MFCD00065482
Clave InChI GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702152
SMILES [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TES buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
Nombre IUPAC sodio;2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]etanesulfonato