Learn More
TES, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7042687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
15435629 100 mL 100 ml
15445629 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15435629
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63379.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70331-82-7
Fórmula molecular C6H14NNaO6S
Peso molecular (g/mol) 251.23
Número MDL MFCD00065482
Clave InChI GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702152
Nombre IUPAC sodio;2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]etanesulfonato
SMILES [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TES buffer soln.
Concentración 0.2 M
pH 7.0
Forma física Líquida
Cantidad 100 mL