Learn More
Bunzl Healthcare™ Jeringa tipo Luer-Slip excéntrico
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
Graduaciones:
1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Cilindro y émbolo de polipropileno transparente; anillo de doble contacto
- El tope del émbolo integrado evita la extracción accidental
- Estéril, sin látex
- Marcas de escala preciso y en negrita
- Cumple con ISO 7886 (DIS 7886)
- Envasadas individualmente en paquetes desplegables a prueba de manipulación
- Se suministra sin agujas
- Adecuada para gases o líquidos
- Luer-Lock excéntrico
Sólo para investigación, a menos que se indique lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7886 (DIS 7886) |
| Material | Polypropylene |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en investigación, para gases o líquidos |
| Tipo de producto | Jeringa excéntrica con deslizamiento Luer |
| Desechables | Sí |
| Graduaciones | 1 ml |
| Cantidad | 50/pack |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Tipo de conexión | Luer Slip excéntrico |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |