Learn More
terc-Octilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-177191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021420 5 g Frasco de vidrio 5 g
10583481 500 g Frasco de vidrio 500 g
2 options
Código de producto. 10021420
Marca: Thermo Scientific Acros 129500050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-45-9 | C8H19N | 129.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-45-9
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.24
Número MDL MFCD00008053
Clave InChI QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine
PubChem CID 61017
Nombre IUPAC 2,4,4-trimetilpentan-2-amina
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Octylamine
Nombre de nota 95%
Punto de fusión -67.0°C
Densidad 0.8050g/mL
Punto de ebullición 137.0°C to 143.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
Índice de refracción 1.4235 to 1.4255
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 198
Gravedad específica 0.805
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Octylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.