Learn More
Solución de cloruro de tert-butilmagnesio, 1,7M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butylmagnesium chloride |
| Color | Marrón |
| Nombre de nota | 1.7M solution in THF |
| Fórmula lineal | (CH3)3CMgCl |
| Fieser | 04,63; 12,171 |
| Densidad | 0.9310g/mL |
| Nombre IUPAC | magnesio;2-metilpropano; cloruro |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.87 |
| Porcentaje de pureza | 19 to 21% (as BUMC) |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- tert-Butylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: tert-Butylmagnesiumchloride, Tetrahydrofuran