Learn More
Peroxibenzoato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-81260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
Código de producto. 10636572
Marca: Thermo Scientific Acros 170142500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 614-45-9 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-45-9
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00008802
Clave InChI GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl perbenzoate, t-butyl perbenzoate, chaloxyd tbpb, perbutyl z, esperox 10, novox, trigonox c, tert-butyl peroxy benzoate, terc.butylperbenzoan
PubChem CID 11966
Nombre IUPAC terc-butil bencenocarboperoxoato
SMILES CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl peroxybenzoate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 8.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 75.0°C to 76.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C11H14O3
Fórmula lineal C6H5CO2OC(CH3)3
Índice de refracción 1.4980 to 1.5000
Cantidad 250 g
Beilstein 09, IV, 715
Fieser 01,98; 02,54; 04,66; 07,49; 09,90; 13,58
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohols,esters,ethers and ketones
Viscosidad 6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl peroxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.