Learn More
Éter metílico terbutílico, grado HPLC, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051110
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
16 litros
4 litros
Código de producto. 11308458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040477.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Disolvente para cromatografía
Used as a Chromatography solvent. Acts as a fuel component in fuel for gasoline engines. They raise the oxygen content of gasoline(oxygenates).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl ether
Punto de fusión -109°C
Densidad 0.742 g/mL
Punto de ebullición 55°C to 56°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -25°C (-13°F)
Olor Mild
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.369
Número UN UN2350
Beilstein 1730942
Índice Merck 14,6032
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Highly soluble in ethanol and ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: tert-Butyl methyl ether