Learn More
Malonato de terc-butilo etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10103101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10103101 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10431284 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10103101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339400010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32864-38-3
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.22
Número MDL MFCD00009193
Clave InChI OCOBFMZGRJOSOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl ethyl malonate, t-butyl ethyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl ethyl ester, 1-tert-butyl 3-ethyl propanedioate, tert-butyl ethyl propanedioate, malonic acid tert-butyl ethyl ester, tert-butyl ethyl propane-1,3-dioate, zlchem 692, acmc-1cjju, 1-tert-butyl ethyl malonate
PubChem CID 96345
Nombre IUPAC 3-O-terc-butilo 1-O-etil propanodioato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl ethyl malonate
Densidad 1.0010g/mL
Punto de ebullición 106.0°C to 110.0°C
Temperatura de inflamación 87°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CO2CCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4163
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.001
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble (20°C). Other solubilities: soluble in most common solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 97%