Learn More
Carbamato tert-butilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349963
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349963 1 g 1 g
11359963 5 g 5 g
11369963 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00259.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 4248-19-5 | C5H11NO2 | 117.148 g/mol
tert-Butyl carbamate is used in palladium-catalyzed synthesis of N-Boc-protected anilines. It was used in the synthesis of tetrasubstituted pyrroles, functionalized with ester or ketone groups at C-3 position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El carbamato de tert-butilo se utiliza en la síntesis catalizada por paladio de anilinas protegidas con N-Boc. Se utilizó en la síntesis de pirroles tetrasustituidos, que funcionan con grupos de éster o cetona en posición C-3.
Solubilidad
Soluble en cloruro de metileno, cloroformo y alcoholes. Ligeramente soluble en éter de petróleo y agua.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco y seco en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4248-19-5
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.148
Número MDL MFCD00007962
Clave InChI LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
PubChem CID 77922
Nombre IUPAC tert-butil carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl carbamate
Punto de fusión 106°C to 110°C
Beilstein 1744500
Información de solubilidad Soluble in methylene chloride,chloroform,and alcohols. Slightly soluble in petroleum ether and water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza ≥98%