Learn More
4-(Clorosulfonil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4323830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11966341 1 g 1 g
11976341 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11966341
Marca: Thermo Scientific Acros 430990010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 782501-25-1 | C10H18ClNO4S | 283.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 782501-25-1
Fórmula molecular C10H18ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 283.77
Número MDL MFCD01861750
Clave InChI VJAHMDQRVLEOFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-chlorosulfonylpiperidine, tert-butyl 4-chlorosulfonyl piperidine-1-carboxylate, 4-chlorosulfonylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-piperidinesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-piperidine-4-sulfonyl chloride, 1-boc-4-piperidinesulfonylchloride, n-boc-piperidine-4-sulfonyl chloride, tert-butyl 4-chlorosulfonyl piperidine-1-carboxyl, tert-butyl 4-chlorosulphonyl piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 45789737
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(Chlorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
Punto de fusión 82.0°C to 85.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 40.84 to 43.81% C, 4.76 to 5.11% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Número UN 3265
Nombre IUPAC Tert-butilo 4-(clorosulfonilo)piperidina-1-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.77
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl 4-(chlorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.