Learn More
4'-(Bromometil)bifenil-2-carboxilato terbutílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7035877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15450766 250 mg 250 miligramos
15430766 1 g 1 g
15440766 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15450766
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54100.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 114772-40-6 | C18H19BrO2 | 347.252 g/mol
1,1-Dimethylethyl Esterbiphenyl is used in the preparation of angiotensin II receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster bifenil de 1,1-dimetiletil se utiliza en la preparación de antagonistas de los receptores de la angiotensina II.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo y DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114772-40-6
Fórmula molecular C18H19BrO2
Peso molecular (g/mol) 347.252
Número MDL MFCD06657561
Clave InChI YHXCWNQNVMAENQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-boc-4'-bromomethyl biphenyl, tert-butyl 4'-bromomethyl biphenyl-2-carboxylate, tert-butyl 2-4-bromomethyl phenyl benzoate, tert-butyl 4'-bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-carboxylate, unii-me3i28o0tc, tert-butyl 4'-bromomethyl-2-biphenylcarboxylate, me3i28o0tc, telmisartan impurity h, tert-butyl 2-4-bromomethylphenyl benzoate, 1,1-dimethylethyl 4'-bromomethyl biphenyl-2-carboxylate
PubChem CID 9906257
Nombre IUPAC 2-[4-(bromometil)fenil]benzoato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1C2=CC=C(C=C2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl acetate,and DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.24
Porcentaje de pureza 97%