Learn More
Clorhidrato de terc-butilo de 4-aminobutirato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Employed as an important intermediate for raw material for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Empleado como un intermediario importante para la materia prima para el sector farmacéutico.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Empleado como un intermediario importante para la materia prima para el sector farmacéutico.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 4-aminobutyrate hydrochloride |
| Color | Blanco |
| Fórmula lineal | H2NCH2CH2CH2CO2C(CH3)3·HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.69 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Polvo |