Learn More
terc-Butilo 2-bromoisobutirato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044784
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11318045
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08216.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23877-12-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23877-12-5
Fórmula molecular C8H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 223.11
Número MDL MFCD00051908
Clave InChI IGVNJALYNQVQIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90290
Nombre IUPAC terc-butilo 2-bromo-2-metilpropanoato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Densidad 1.18
Punto de ebullición 35°C to 37°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.436
Cantidad 10 g
Beilstein 1905654
Sinónimo tert-butyl 2-bromoisobutyrate, t-butyl 2-bromo isobutyrate, 2-bromoisobutyric acid tert-butylester, tert-butyl 2-bromo-2-methylpropionate, tert-butyl alpha-bromoisobutyrate, t-butyl 2-bromoisobutylate, t-butyl 2-bromoisobutyrate, 2-bromoisobutyric acid tert-butyl ester, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl2-bromoisobutyrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.12
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.