Learn More
Terc-butilo 2,2,2-tricloroacetimidato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate |
| Punto de fusión | 20.0°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.2220g/mL |
| Punto de ebullición | 64.0°C to 66.0°C (15.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 55°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CCl3C(=NH)OC(CH3)3 |
| Show More |
Safety and Handling
- tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.