Learn More
Honeywell™ Guante de lona Terrytop
Código de producto. 15390595
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
37 mm
Tamaño de la unidad:
6 pares
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15390595 37 mm 6 pares
1 options
Código de producto. 15390595
Marca: Honeywell™ 2232039
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Specifica
Certificaciones/conformidad CE Categoría PPE, ISO 9001/2000
Coating Material Algodón
Color Crudo
Material Algodón
Tipo de producto Guante de lona Terrytop
Tamaño Exclusivo, único
Estilo de dedo Pulgar con solapa
Para utilizar con (aplicación) El puño de lona es resistente al calor y protege el brazo de forma eficaz
Guantes con puño de color Crudo
Estilo de puño de los guantes Lona
Índice de pinchazos 1
Cantidad 6 pares
Resistente a Resistente a la abrasión, los corte, las roturas y las perforaciones
Clasificación de desgarro 3
Estilo de pulgar Alado
Longitud (métrico) 37 mm
Diámetro del puño (métrico) 16 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.