Learn More
Honeywell™ Guante de lona Terrytop
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría PPE, ISO 9001/2000 |
| Coating Material | Algodón |
| Color | Crudo |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Guante de lona Terrytop |
| Tamaño | Exclusivo, único |
| Estilo de dedo | Pulgar con solapa |
| Para utilizar con (aplicación) | El puño de lona es resistente al calor y protege el brazo de forma eficaz |
| Guantes con puño de color | Crudo |
| Estilo de puño de los guantes | Lona |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?