Learn More
Fisher BioReagents™ Caldo Terrific Broth (polvo/genética molecular)
Descripción
Uso de la formulación: 50,8 g/l
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4 °C |
| Formulario | Polvo |
| Grado | Genética molecular |
| Tipo de medios | Caldo Terrific Broth |
| Tipo de producto | Caldo Terrific Broth |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de cepas recombinantes de Escherichia coli |
| Tipo de empaquetado | Frasco de polietileno |
| Cantidad | 100 g |