Learn More
Fisher BioReagents™ Terrific Broth, Modified (Granulated)
Código de producto. 11306002
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de empaquetado:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11306002 500 g Frasco de polietileno 500 g
11395992 2 kg Frasco de polietileno 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306002 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP9728500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilizado como medio de crecimiento microbiano para el cultivo de cepas de E. coli para la preparación de ADN plasmídico y proteínas recombinantes.
  • Directions for Media Preparation: Add 47.6g to 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Then, add 4 mL of glycerol to the mixture. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
  • Greater peptone and yeast concentration allow for higher plasmid yield
  • Format: Granulated powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Granulated Powder
Grado Genética molecular
Tipo de medios Terrific Broth
Tipo de producto Microbiology Media
Formulación Casein Peptone 12g/L, Yeast extract 24g/L, Potassium Phosphate, Monobasic 2.2g/L, Potassium Phosphate, Dibasic 9.4g/L
Para utilizar con (aplicación) Para el mantenimiento y la propagación de Escherichia coli en procedimientos de biología molecular
Tipo de empaquetado Frasco de polietileno
Cantidad 500 g