Learn More
3M™ Nomad™ Estera de entrada de tráfico medio Terra 6050
Código de producto. p-7213728
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
152 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
Color:
Azul
Gris
Marrón
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color unitSize
17158720 152 x 91,4 cm Gris 1 rollo
17198720 180 x 122 cm Gris 1 rollo
17168720 610 x 122 cm Rojo 1 rollo
17178730 610 x 91,4 cm Negro 1 rollo
17158730 610 x 91,4 cm Azul cada uno
17168730 610 x 91,4 cm Marrón 1 rollo
17188720 610 x 91,4 cm Gris cada uno
17198730 610 x 122 cm Negro 1 rollo
17108730 610 x 122 cm Azul 1 rollo
17148730 610 x 122 cm Marrón 1 rollo
17178740 610 x 122 cm Gris 1 rollo
11 options
Código de producto. 17158720
Marca: 3M™ Nomad™ 7100116693
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta estera de vinilo con refuerzo es adecuada para aplicaciones de tráfico medio y en interiores. La estructura de rizos de vinilo resistentes atrapa, retiene y oculta la suciedad/arena para que las superficies permanezcan ordenadas y limpias.
  • Alfombrilla de primer paso para una eliminación eficaz de la suciedad
  • Adecuado para volúmenes de tráfico medio
  • Recoge y evita que entre suciedad en el edificio
  • Retiene y oculta la arena y la suciedad, de modo que la superficie permanece limpia y ordenada
  • El refuerzo de espuma reduce el arrastre y, junto con los rollos, proporciona una amortiguación adicional para aumentar la comodidad
  • Instalación sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 152 x 91,4 cm
Para utilizar con (aplicación) Zonas de tráfico medio
Grosor (métrico) 11 mm
Color Gris
Longitud (métrico) 152 cm
Material Vinilo
Tipo Estera de entrada
Anchura (métrico) 91,4 cm