Learn More
3M™ Nomad™ Estera de entrada de tráfico denso Terra 8150
Código de producto. p-7213738
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
152 x 91 cm
610 x 122 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17148720 152 x 91 cm 1 rollo
17178720 610 x 122 cm cada uno
2 options
Código de producto. 17148720
Marca: 3M™ Nomad™ 7100116692
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For removing and hiding dirt in heavy traffic areas. Durable vinyl loops scrape, trap, and hide dirt & moisture, minimizing re-tracking into the building. Provides resistance to grease and oil. Backed mat can be used for indoor applications and protects floor surfaces.
  • Alfombrilla de entrada raspadora de vinilo enrollado diseñada para aplicaciones de tráfico denso
  • La estructura del rollo abierta elimina, atrapa y oculta la humedad y la suciedad para facilitar la limpieza
  • Estera para su uso en interiores, exteriores o en pocillos rebajados de zonas de alto tráfico
  • Resistente a grasas y aceites
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 152 x 91 cm
Para utilizar con (aplicación) Zonas de tráfico denso
Grosor (métrico) 14 mm
Color Gris
Longitud (métrico) 152 cm
Material Vinilo enrollado
Tipo Estera de entrada
Anchura (métrico) 91 cm