Learn More
3M™ Nomad™ Estera de entrada de tráfico denso Terra 8100
Código de producto. 17138710
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
152 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
910 x 91,4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
910 x 122 cm
Color:
Gris
Marrón
Negro
Plata
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. 17138710
Marca: 3M™ Nomad™ 7100116624
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estera de entrada raspadora de vinilo enrollado diseñada para aplicaciones de tráfico denso. La estructura permite que la suciedad y la humedad fluyan a través de la estera para que no se vuelva a introducir en el edificio. Resistente a grasas y aceites.
  • Estera raspadora sin refuerzo diseñada para aplicaciones de mucho tráfico
  • El vinilo de alta calidad ofrece una excelente resistencia al aplastamiento
  • La estructura abierta y sin refuerzo de la alfombrilla permite que se drene el agua, pase la tierra y quede oculta
  • Aspire fácilmente la suciedad atrapada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 152 x 91,4 cm
Para utilizar con (aplicación) Zonas de tráfico denso
Modelo Alfombrillas de control de suciedad Nomad™ Terra
Grosor (métrico) 17 mm
Color Gris
Longitud (métrico) 152 cm
Material Vinilo elástico
Anchura (métrico) 91,4 cm