Learn More
3M™ Nomad™ Estera de entrada de tráfico denso Terra 8100
Código de producto. 17108720
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
152 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
910 x 91,4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
910 x 122 cm
Color:
Gris
Marrón
Negro
Plata
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color unitSize
17108720 910 x 91,4 cm Gris 1 rollo
17138710 152 x 91,4 cm Gris 1 rollo
17148710 180 x 122 cm Gris 1 rollo
17188730 610 x 122 cm Gris cada uno
17138730 610 x 122 cm Rojo 1 rollo
17138720 910 x 122 cm Gris 1 rollo
17128720 910 x 122 cm Rojo 1 rollo
17128710 610 x 91,4 cm Negro cada uno
17188710 610 x 91,4 cm Marrón cada uno
17168710 610 x 91,4 cm Gris cada uno
17118720 610 x 91,4 cm Verde 1 rollo
17178710 610 x 91,4 cm Rojo cada uno
17198710 610 x 91,4 cm Plata 1 rollo
17158710 610 x 122 cm Negro cada uno
17118730 610 x 122 cm Marrón 1 rollo
15 options
Código de producto. 17108720
Marca: 3M™ Nomad™ 7100116666
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estera de entrada raspadora de vinilo enrollado diseñada para aplicaciones de tráfico denso. La estructura permite que la suciedad y la humedad fluyan a través de la estera para que no se vuelva a introducir en el edificio. Resistente a grasas y aceites.
  • Estera raspadora sin refuerzo diseñada para aplicaciones de mucho tráfico
  • El vinilo de alta calidad ofrece una excelente resistencia al aplastamiento
  • La estructura abierta y sin refuerzo de la alfombrilla permite que se drene el agua, pase la tierra y quede oculta
  • Aspire fácilmente la suciedad atrapada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 910 x 91,4 cm
Para utilizar con (aplicación) Zonas de tráfico denso
Modelo Alfombrillas de control de suciedad Nomad™ Terra
Grosor (métrico) 17 mm
Color Gris
Longitud (métrico) 910 cm
Material Vinilo elástico
Anchura (métrico) 91,4 cm