Learn More
3M™ Nomad™ Estera de entrada Terra 9100
Código de producto. p-7213740
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17118740 150 x 91,4 cm cada uno
17108740 610 x 91,4 cm cada uno
2 options
Código de producto. 17118740
Marca: 3M™ Nomad™ 7100116718
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estera de vinilo raspadora adecuada para su uso en interiores, exteriores o en pocillos rebajados de zonas de alto tráfico. La estructura de vinilo sin refuerzo permite que la suciedad y la humedad pasen y queden atrapadas en el pocillo para facilitar la limpieza.
  • Alfombrilla de entrada de vinilo raspadora diseñada para aplicaciones de tráfico denso
  • La estructura del rollo abierta elimina, atrapa y oculta la humedad y la suciedad para facilitar la limpieza
  • La sólida estructura de vinilo resiste el tráfico de carritos
  • Revestimiento de productos de alta tecnología para mayor durabilidad
  • Adecuado para volúmenes de tráfico extremo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 150 x 91,4 cm
Para utilizar con (aplicación) Zonas de tráfico denso
Modelo Nomad™ Terra 9100
Grosor (métrico) 12 mm
Color Gris
Longitud (métrico) 150 cm
Material Vinilo
Anchura (métrico) 91,4 cm