Learn More
Terpineol, isómeros mixtos, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7040384
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
15456618 500 mL 500 ml
15466618 2.5 L 2.50 litro
2 options
Código de producto. 15456618
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60146.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8000-41-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
Terpineol is used in perfumes, cosmetics and flavorings. It is also used in the chemical industries and personal-domestic use. It acts as a cleaning and washing agent, disinfectant, food additive and odor agent. It finds applications in fragrance compositions, disinfectants, polishes and various household cleaning products. It is also used as high-grade solvent and deodorizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Terpineol se utiliza en perfumes, cosméticos y aromas. También se usa en las industrias químicas y el uso personal y doméstico. Actúa como agente de limpieza y lavado, desinfectante, aditivo alimentario y agente de olores. Se aplica en composiciones de fragancias, desinfectantes, pulidores y varios productos de limpieza para el hogar. También se utiliza como desodorante y disolvente de alto grado.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8000-41-7
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00001557,MFCD00166983
Clave InChI WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
Nombre IUPAC 2-(4-metilciclohex-3-en-1-il)propan-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Spécification
Nombre del producto químico o material Terpineol
Nombre de nota mixed isomers
Punto de fusión 28°C to 36°C
Densidad 0.934
Punto de ebullición 213°C to 218°C
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Índice de refracción 1.484
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Terpineol, mixed isomers
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Mention de danger
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: Terpineol
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.