Learn More
(-)-Terpinen-4-ol, 97 %, suma de enantiómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-194762 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10297350 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10124730 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10297350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270430250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20126-76-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20126-76-5
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00167108
Clave InChI WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
Sinónimo --terpinen-4-ol, --4-terpineol, unii-8vi196vs5t, p-menth-1-en-4-ol, r--, r-p-menth-1-en-4-ol, 3-cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-1-methylethyl-, r, 3-cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-1-methylethyl-, 1r, r-1-isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, l-4-terpineneol, l-4-terpineol
PubChem CID 5325830
Nombre IUPAC (1R)-4-metil-1-propan-2-ilciclohex-3-en-1-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)(C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Terpinen-4-ol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9330g/mL
Punto de ebullición 212.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (sum of enantiomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4760 to 1.4820
Cantidad 25 g
Beilstein 06, IV, 250
Gravedad específica 0.933
Condición de rotación específica −25° (20°C c=neat)
Rotación específica − 25.00
Información de solubilidad Solubility in water: very slightly soluble., soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-Terpinen-4-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.