Learn More
VACUUBRAND™ Válvula de entrada de terminal 2
Click to view available options
Modelo:
Cabezal de válvula EX, doble, 180°
Cabezal de válvula EX, doble, 90°
Cabezal de válvula IN, doble, 180°
Válvula, 90°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Modelo | Cabezal de válvula EX, doble, 180° |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Double Valve Head |