Learn More
VACUUBRAND™ Válvula de entrada de terminal 2
Código de producto. 11910162
Click to view available options
Modelo:
Cabezal de válvula EX, doble, 180°
Cabezal de válvula EX, doble, 90°
Cabezal de válvula IN, doble, 180°
Válvula, 90°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11910162
Marca: VACUUBRAND™ 20636746