missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terlipressin, MedChemExpress
Descripción
Terlipressin is a vasopressin analogue with potent vasoactive properties. Terlipressin is a highly selective vasopressin V1 receptor agonist that reduces the splanchnic blood flow and portal pressure and controls acute variceal bleeding. Terlipressin exerts anti-inflammatory and anti-oxidative effects. Terlipressin has the potential for hepatorenal syndrome and norepinephrine-resistant septic shock research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terlipressin |
| CAS | 14636-12-5 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C52H74N16O15S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (81.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@H](CSSC[C@@H](C(N[C@H](C1=O)CC2=CC=C(O)C=C2)=O)NC(CNC(CNC(CN)=O)=O)=O)NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@](N1)([H])CC3=CC=CC=C3)=O)CCC(N)=O)=O)CC(N)=O)=O)N(CCC4)[C@@H]4C(N[C@@H](CCCCN)C(NCC(N)=O)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1227.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1227.37 |
| Grado | Research |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?