Learn More
Thermo Scientific™ Agar Tergitol™ 7-Lactosa-TTC
Descripción
Cuente y diferencie coliformes de las muestras de agua y alimentos con el agar Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol™ 7-Lactose-TTC.Tergitol 7 inhibe los organismos grampositivos, lo que permite una recuperación superior de coliformes.La adición de cloruro de trifeniltetrazolio (TTC) permite el reconocimiento e identificación de Escherichia coli y Enterobacter aerogenes.La fermentación de la lactosa se ve por el cambio de color del indicador de pH azul de bromotimol.El TTC se reduce rápidamente a formazán rojo por la mayoría de los organismos coliformes, excepto E. coli y Enterobacter aerogenes, lo que permite una fácil diferenciación.
Utilice el agar Tergitol 7-Lactosa-TTC para detectar y contar coliformes en muestras de alimentos y agua.
- Fácil de leer: diferencie fácilmente las especies Escherichia coli (colonias amarillas) y Enterobacter (colonias verdosas/amarillas) de los coliformes (colonias rojas).
- Listo para su uso: comodidad de los medios preparados.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Tergitol™ es una marca comercial de Dow Chemical Company (Dow)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Reseda verde, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Agar Tergitol 7-Lactosa-TTC |
| Formato | Placa de 90mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 7,2 ± 0,2 |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |