Learn More
Thermo Scientific™ Agar Tergitol™ 7-Lactosa-TTC
Descripción
Cuente y diferencie coliformes de las muestras de agua y alimentos con el agar Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol™ 7-Lactose-TTC.Tergitol 7 inhibe los organismos grampositivos, lo que permite una recuperación superior de coliformes.La adición de cloruro de trifeniltetrazolio (TTC) permite el reconocimiento e identificación de Escherichia coli y Enterobacter aerogenes.La fermentación de la lactosa se ve por el cambio de color del indicador de pH azul de bromotimol.El TTC se reduce rápidamente a formazán rojo por la mayoría de los organismos coliformes, excepto E. coli y Enterobacter aerogenes, lo que permite una fácil diferenciación.
Use Tergitol 7-Lactose-TTC Agar for the detection and enumeration of coliforms in food and water samples.
- Easy-to-read: easily differentiate Escherichia coli (yellow colonies) and Enterobacter species (greenish/yellow colonies) from coliforms (red colonies).
- Ready-to-use: convenience of prepared media.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Tergitol™ is a trademark of the Dow Chemical Company (Dow)
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | 55 mm Plate |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 3.2 ± 0.2 |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |