Learn More
Dihidrazida tereftalica, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11304424 5 g 5 g
11314424 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11304424
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01017.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136-64-1 | C8H10N4O2 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-64-1
Fórmula molecular C8H10N4O2
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00014762
Clave InChI ALHNLFMSAXZKRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo terephthalic dihydrazide, terephthalohydrazide, terephthalic acid dihydrazide, terephthalic hydrazide, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dihydrazide, terephthaloyl dihydrazide, terephthalic acid bishydrazide, terephthalic acid, dihydrazide, terephthalhydrazide, terephthalicdihydrazide
PubChem CID 67294
Nombre IUPAC benceno-1,4-dicarbohidracida
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalic dihydrazide
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 982939
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 95%