Learn More
Acetato de terbio (III) hidrato, 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023633
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423637 5 g 5 g
11433637 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17388.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100587-92-6 | C6H9O6Tb | 336.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100587-92-6
Fórmula molecular C6H9O6Tb
Peso molecular (g/mol) 336.06
Número MDL MFCD00149233
Clave InChI JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC terbium(3+) triacetate
SMILES [Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) acetate hydrate
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.08 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%