missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terazosin EP Impurity B, Mikromol™

Código de producto. 30051859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30051859 25 mg 25 miligramos
30051543 100 mg 100 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30051859

Marca: Mikromol MM0843.020025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Terazosin EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-(4-Hydroxy-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-[((2RS)-tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine
Nombres de analitos o componentes 1-(4-Hydroxy-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-[((2RS)-tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N4 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(4-Hydroxy-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. B (EP), Terazosin Related Compound B, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity B, Terazosin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N4O5/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)20-19(21-17(12)24)23-7-5-22(6-8-23)18(25)14-4-3-9-28-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H,20,21,24)
SMILES COc1cc2nc(nc(O)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
Nombre IUPAC [4-(4-hydroxy-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(oxolan-2-yl)methanone
Peso molecular (g/mol) 388.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1747 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.