Learn More
Greiner Bio-One Placas de Terasaki para exámenes microscópicos
Descripción
- Volumen individual del pocillo 10μ L
- Fondo de pocillo plano
- Mejora de la adhesión celular mediante el tratamiento de la superficie física
- Diseño compacto con tapa encastrada
- Disponible en envases de cartón plegable de alto rendimiento o envoltorios interiores
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 6 x 10 |
| Cierre incluido | Con tapa |
| Capacidad (métrico) | 10 μl |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo de tejidos |
| Número de pocillos | 60 |
| N.º por caja | 200 |
| Envase | Bolsas de 10 unidades |
| Mostrar más |